PZ0022
BLI-489 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-[(5,6-Dihydro-8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazin-2-yl)methylene]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid sodium salt hydrate, WAY-185489
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow
Solubilité
H2O: >20 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O.[Na+].[O-]C(=O)C1=CS[C@H]2N1C(=O)\C2=C\c3cnc4COCCn34
InChI
1S/C13H11N3O4S.Na.H2O/c17-11-8(12-16(11)9(6-21-12)13(18)19)3-7-4-14-10-5-20-2-1-15(7)10;;/h3-4,6,12H,1-2,5H2,(H,18,19);;1H2/q;+1;/p-1/b8-3-;;/t12-;;/m1../s1
Clé InChI
UAZCFKAYAYJPDM-UVEQJXRBSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.