P9318
Monoclonal Anti-Plectin antibody produced in mouse
clone 7A8, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-EBS1, Anti-EBS5A, Anti-EBS5B, Anti-EBS5C, Anti-EBS5D, Anti-EBSMD, Anti-EBSND, Anti-EBSO, Anti-EBSOG, Anti-EBSPA, Anti-HD1, Anti-LGMD2Q, Anti-LGMDR17, Anti-PCN, Anti-PLEC1, Anti-PLEC1b, Anti-PLTN
442,00 €
About This Item
442,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7A8, monoclonal
Poids mol.
antigen 300 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
marsupial (Ptoorous tridactylis PtK2 cell line), rat
Technique(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:200 using unfixed frozen sections of rat heart
microarray: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Plec1(64204)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- ELISA
- immunoblot
- dot blot
- immunocytochemistry
- immunoelectron microscopy
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable