MAB5674
Anti-Plectin Antibody, Clone 10F6
clone 10F6, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Plackin
472,00 €
Date d'expédition estimée le18 mars 2025Détails
About This Item
472,00 €
Date d'expédition estimée le18 mars 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10F6, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Neuronal & Glial Markers
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
rat brain tissue lysate
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable