P8374
Pyoverdines−Fe complex
from Pseudomonas fluorescens, >90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Pyoverdines, Fe-Pv
268,00 €
About This Item
268,00 €
Produits recommandés
Source biologique
Pseudomonas fluorescens
Niveau de qualité
Essai
>90% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
H2O: ~10 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable