P6486
EZview™ Red Protein A Affinity Gel
Synonyme(s) :
EZview Affinity Gel, Protein A Affinity Gel
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
proteins (Immunoglobulins of various mammalian species)
Technique(s)
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Capacité
~4 mg binding capacity (rabbit IgG)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Increased visibility - Red color reduces risk of incidental aspiration
- Improved recovery of target protein by reduced accidental loss
- Higher reproducibility - More consistent yields
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)