P5155
Acide D-pantothénique hemicalcium salt
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
(R)-(+)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-diméthyl-1-oxobutyl)-β-alanine hemicalcium salt, Vitamine B5
151,00 €
About This Item
151,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Poids mol.
Mw 238.27 g/mol
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
Couleur
white to off-white
pH
7.0-8 (25 °C, 50 g/L)
Solubilité
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
Clé InChI
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Propriétés physiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable