P5359
Anti-Serine/Threonine Protein Phosphatase 2 A/Bγ antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 56 kDa
Espèces réactives
human, rat, bovine, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 1:10 μg/mL using total rat brain homogenate
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PPP2R2C(5522)
Description générale
Anti-Serine/Threonine Protein Phosphatase 2A/B γ specifically recognizes 56 kDa protein phosphatase 2A/B γ isoforms.
Immunogène
Application
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?