Principaux documents
MAB3034
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-ADN simple brin, clone 16-19
clone 16-19, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anticorps anti-ADN simple brin
100 μG
498,00 €
498,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
498,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
498,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
16-19, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
ADN simple brin (ADNsb) (poly-désoxythymidine). Présente 90 % de réactivité avec l'ADNsb et 12 % de réactivité avec l'ADNdb.
PROFIL DE LIAISON À L'ANTIGÈNE :
Liaison relative avec :
ADN naturel Homopolymères de synthèse
ADNdb(a) ADNsb(b) poly(dA) poly(dC) poly(dG) poly(dT) poly(dI) poly(dU)
0,03 0,84 0,02 0,11 0,03 1,00 0,03 0,53
a) ADN de thymus de veau endogène
b) ADN de thymus de veau dénaturé par voie thermique
Des acides nucléiques ont été complexés avec du mBSA en phase solide puis incubés avec un anticorps anti-ADN. La liaison à de la protéine A radio-iodée à la quantité d'anticorps testée la plus élevée (soit 10 μg d'anticorps purifié, soit une dilution au 1/2 d'un surnageant de culture) a été mesurée et normalisée par rapport à celle déterminée pour l'antigène préférentiel (à laquelle a été attribuée une valeur de 1,0).
ESSAI DE LIAISON
Du surnageant a été incubé avec des fragments de restriction d'ADNdb en duplex ou d'ADNsb dénaturés par voie thermique et marqués avec une extrémité 32P (20 pmoles de nucléotides ; 16 000 cpm) pendant une heure à température ambiante, puis a subi une précipitation des complexes ADN/anticorps anti-ADN avec un excès d'anticorps de lapin anti-souris, suivie d'une quantification de l'ADN [32P] lié par effet Cherenkov.
POINT ISOÉLECTRIQUE = 8,3
Immunogène
Épitope : ADN simple brin
Application
ELISA
Cet anticorps est évalué par ELISA sur de l'ADN simple brin de thymus de veau.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
L'anticorps anti-ADN simple brin, clone 16-19, est un anticorps dirigé contre l'ADN et destiné aux analyses ELISA.
Sous-domaine de recherche
Apoptose - Autre
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Forme physique
Format : Produit purifié
Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM avec 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C en aliquotes non diluées pendant 12 mois maximum.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Cyclin-dependent kinase regulates the length of S phase through TICRR/TRESLIN phosphorylation.
Sansam, CG; Goins, D; Siefert, JC; Clowdus, EA; Sansam, CL
Genes & Development null
Genome instability and transcription elongation impairment in human cells depleted of THO/TREX.
Dominguez-Sanchez, MS; Barroso, S; Gomez-Gonzalez, B; Luna, R; Aguilera, A
PLoS Genetics null
Vincent Gaggioli et al.
The Journal of cell biology, 204(4), 507-522 (2014-02-19)
Cyclin-dependent kinase (CDK) plays a vital role in proliferation control across eukaryotes. Despite this, how CDK mediates cell cycle and developmental transitions in metazoa is poorly understood. In this paper, we identify orthologues of Sld2, a CDK target that is
Anne Fernandez-Vidal et al.
Nature communications, 5, 4285-4285 (2014-07-06)
Although DNA polymerase θ (Pol θ) is known to carry out translesion synthesis and has been implicated in DNA repair, its physiological function under normal growth conditions remains unclear. Here we present evidence that Pol θ plays a role in
Therese Wilhelm et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(2), 763-768 (2013-12-19)
Homologous recombination deficient (HR(-)) mammalian cells spontaneously display reduced replication fork (RF) movement and mitotic extra centrosomes. We show here that these cells present a complex mitotic phenotype, including prolonged metaphase arrest, anaphase bridges, and multipolar segregations. We then asked