| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
50 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 206,00 € |
100 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 377,00 € |
500 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 400,00 € |
1 kg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 2 550,00 € |
A propos de cet article
206,00 €
biological source
bovine
assay
≥98.5%
form
lyophilized
mol wt
Mr =68 kDa
packaging
pkg of 1 kg (10735108001), pkg of 100 g (10735086001), pkg of 50 g (10735078001), pkg of 500 g (10735094001)
manufacturer/tradename
Roche
origin
New Zealand origin
technique(s)
ELISA: suitable, Southern blotting: suitable, western blot: suitable
impurities
<0.0003 Lithium (Flame photometry), <0.001 Iron (bathophenanthraline), <0.002 P (inorganic), <0.003 Heavy metals (as Pb), <0.003 Magnesium (xylidyl blue), <0.005 Glycerol (enzyme), <0.006 potassium (Flame photometry), <0.02 Calcium ( o-cresolphthalein), <0.05 glucose (enzyme), <0.1 L-lactate, <0.15 chloride (mercurom), <0.5 Sodium (flame photometry), <100 microorganisms (organism/g), <5 water
absorption
≤0.4 at 550 nm
UniProt accession no.
foreign activity
Microorganisms <100 (Organism/g)
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Application
- Stabilisant, pour empêcher la protéolyse et la dénaturation des enzymes et des autres protéines, notamment lorsque les protéines sont présentes en faible concentration.
- Constituant de tampon en immunochimie, en biochimie, en biologie cellulaire ou en biologie moléculaire.
- Agent réducteur.
- Bloqueur de protéines, pour saturer les sites de liaison des protéines lors des analyses de type ELISA, southern blot et western blot.
- Supplément pour les milieux nécessitant l′ajout de protéines.
- Protéine de transport.
- Étalon protéique en électrophorèse sur gel et pour la détermination de protéines.
Preparation Note
Analysis Note
Contaminants : <0,5 % de Na (photométrie de flamme), <0,006 % de K (photométrie de flamme), <0,0003 % de Li (photométrie de flamme), <0,02 % de Ca (o-crésolphthaléine), <0,003 % de Mg (bleu de xylidyle), <0,003 % de métaux lourds (exprimés en Pb), <0,001 % de Fe (bathophénanthroline), <0,002 % de Pi, <0,05 % de glucose (analyse enzymatique), <0,005 % de glycérol (analyse enzymatique), <0,025 % de L-lactate (analyse enzymatique)
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumine de sérum bovin, fraction V
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable