Principaux documents
P7280
Sigma-Aldrich
Poly-ᴅ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt 30,000-70,000, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra
Synonyme(s) :
PDL
5 MG
104,00 €
5 X 5 MG
365,00 €
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
104,00 €
5 X 5 MG
365,00 €
About This Item
Formule linéaire :
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.75
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Poly-D-lysine hydrobromide, average mol wt 30,000-70,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
Gamme de produits
BioReagent
BioXtra
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
average mol wt 30,000-70,000
Conditionnement
pkg of 5 X 5 mg
pkg of 5 mg
Concentration
0.016—0.032 mmol lysine
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couverture de surface
4 μg/cm2
Solubilité
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
Clé InChI
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le bromhydrate de poly-D-lysine (PDL) est un polymère à charge positive constitué de résidus lysine, où chaque motif lysine est associé à une molécule de bromhydrate. Cette molécule de bromhydrate confère à la poly-D-lysine une caractéristique unique, qui lui permet de former des cristaux et qui la rend facilement soluble dans les solutions aqueuses.
Application
L'enduction par du bromhydrate de poly-D-lysine a été utilisée :
  • pour enduire les puits de plaques de culture tissulaire et des lamelles couvre-objet pour l'analyse par microscopie en immunofluorescence d'une culture de neurones primaires afin d'étudier les troubles neurologiques associés à l'infection à virus Zika.[1]
  • pour enduire des lamelles couvre-objet afin d'améliorer l'adhésion et la prolifération de cellules myentériques isolées à partir d'intestins de rat.[2]
  • pour préparer la surface de lamelles couvre-objet pour favoriser l'adhésion cellulaire afin d'étudier le plexus myentérique d'intestin grêle de rat.[3]
Les polymères de poly-D-lysine peuvent servir à préparer des surfaces favorisant l'adhérence cellulaire. Les polymères de D-lysine peuvent également être utilisés avec des cellules qui digèrent les polymères de poly-L-lysine et induisent une absorption excessive de L-lysine.
Il est recommandé d'utiliser ce produit comme substrat de culture cellulaire, à raison de 0,5 à 1,0 ml de solution à 0,1 mg/ml pour 25 cm2. Les versions de faible poids moléculaire sont moins visqueuses, mais les versions de poids moléculaire plus élevé offrent davantage de points d'attache par molécule.
Actions biochimiques/physiologiques
Le bromhydrate de poly-D-lysine (PDL) est un facteur d'attachement cellulaire non spécifique qui favorise l'adhésion des cellules aux substrats solides en augmentant les interactions électrostatiques entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et la surface de culture. Une fois adsorbée sur la surface de culture, la poly-D-lysine augmente le nombre de sites de fixation cellulaire de charge positive.
Caractéristiques et avantages
Produit stérilisé par rayonnement γ.
Composants
La poly-D-lysine est un polymère d'acide aminé à charge positive comportant environ un HBr par résidu lysine. Le bromhydrate permet de former une poudre cristalline de poly-D-lysine soluble dans l'eau. Une petite quantité de produit peut être repliée en structure bêta, car HBr perturbe la formation de liaisons hydrogène entre les groupements amine et soit les groupements carboxyle soit les fractions contenant des atomes d'azote ou d'oxygène.
Attention
Les solutions stériles sont stables pendant 2 ans maximum lorsqu'elles sont conservées entre 2 °C et 8 °C. À conserver déshydraté à -20 °C.
Notes préparatoires
Ce produit a un poids moléculaire de 30 000 Da à 70 000 Da ; il a été testé sur cultures cellulaires et stérilisé par rayonnement gamma. Pour éliminer le HBr, dissoudre le produit dans un tampon neutre et réaliser une dialyse pour retirer les sels. De façon générale, pour utiliser ce produit comme facteur d'attachement, ajouter 50 ml d'eau stérile de qualité culture tissulaire à 5 mg de polylysine et revêtir la surface de façon aseptique à raison de 1 ml de solution pour 25 cm2. Laisser agir pendant 5 minutes, puis aspirer la solution et rincer soigneusement la surface. Laisser sécher pendant deux heures avant d'introduire les cellules et le milieu.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Methods to Study the Myenteric Plexus of Rat Small Intestine
Hecking I, et al.
Cellular and Molecular Neurobiology, 43, 315?325-315?325 (2021)
Progesterone: A Neuroprotective Steroid of the Intestine
Stegemann LN, et al.
Cells, 12(8), 1206-1206 (2023)
Valentina Cigliola et al.
PloS one, 11(3), e0150880-e0150880 (2016-03-10)
Signalling through gap junctions contributes to control insulin secretion and, thus, blood glucose levels. Gap junctions of the insulin-producing β-cells are made of connexin 36 (Cx36), which is encoded by the GJD2 gene. Cx36-null mice feature alterations mimicking those observed
Zika virus infection of mature neurons from immunocompetent mice generates a disease-associated microglia and a tauopathy-like phenotype in link with a delayed interferon beta response
Manet C, et al.
Journal of Neuroinflammation, 19 (2022)
Nadine Dupuis et al.
Molecular pharmacology, 91(6), 595-608 (2017-03-21)
G protein-coupled receptors are the most important drug targets for human diseases. An important number of them remain devoid of confirmed ligands. GPR27 is one of these orphan receptors, characterized by a high level of conservation among vertebrates and a
Articles
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Protocoles
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.
Utilisation de poly-lysine pour faire adhérer les cellules à des substrats solides, augmentant ainsi les interactions électrostatiques entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et de la surface de culture.