P7059
Solution tampon phosphate
10X, liquid, pH 7.2-7.6 (1x solution), for molecular biology
Synonyme(s) :
PBS
About This Item
Produits recommandés
product name
Solution tampon phosphate, 10× PBS for Western blots and IP
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Stérilité
0.2 μm filtered
Forme
liquid
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
pH
7.2-7.6(1x solution)
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Composants
- 30mM sodium phosphate
- 1.5 M sodium chloride
- 10.5 mM potassium phosphate
Notes préparatoires
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Learn how water impurities can affect pH. Water quality defined as pure water or Type 2 water is recommended to prepare buffer solutions or measure pH.