P4244
Solution tampon phosphate
liquid, pH 7.2 (25 °C), autoclaved
Synonyme(s) :
PBS
61,30 €
About This Item
61,30 €
Produits recommandés
Nom du produit
Solution tampon phosphate, Autoclaved, pH 7.2 (25 °C)
Description
Sodium chloride, 150 mM, and sodium phosphate, 150 mM
Forme
liquid
pH
7.2 (25 °C)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable