P4306
Platelet-Derived Growth Factor-BB human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
PDGF-BB
339,00 €
About This Item
339,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Platelet-Derived Growth Factor-BB human, PDGF-BB, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥97% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
1.0-3.0 ng/mL EC50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
24.3 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤1 EU/μg
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PDGFB(5155)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Platelet-Derived Growth Factor is the principal mitogen found in mammalian serum and is released from platelets during clot formation.