Principaux documents
P3910
Sigma-Aldrich
Protéase from Bacillus licheniformis
lyophilized powder, for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
Synonyme(s) :
Protéinase from Bacillus licheniformis, Subtilisine A
500 MG
197,00 €
5 X 500 MG
743,00 €
197,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 MG
197,00 €
5 X 500 MG
743,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
eCl@ss :
32160410
Nomenclature NACRES :
NA.84
197,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
lyophilized powder
Qualité
for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
Poids mol.
27 kDa
Application(s)
food and beverages
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Spécificité
La subtilisine A fait partie de la famille des endoprotéases à sérine S8. Elle présente une large spécificité, avec une préférence pour un gros résidu non chargé en position P1. Elle hydrolyse les protéines natives et dénaturées et est active en conditions basiques.
Application
Il s'agit d'une enzyme protéolytique isolée durant la fermentation de Bacillus licheniformis. C'est une endoprotéase à sérine qui présente une large spécificité pour les protéines natives et dénaturées et qui est active en conditions basiques. À utiliser avec notre kit d'analyses des fibres alimentaires totales (TDF-100A).
Actions biochimiques/physiologiques
La protéase dégrade les protéines par hydrolyse des liaisons peptidiques. Les protéases sont inactivées par des inhibiteurs de site actif à sérine tels que le fluorure de phénylméthylsulfonyle (PMSF) et le diisopropylfluorophosphate.
Propriétés physiques
La subtilisine est une chaîne polypeptidique simple, non glycosylée et sans pont disulfure, d'un poids moléculaire de 27 kDa.
Définition de l'unité
Une unité hydrolyse la caséine et produit une coloration équivalente à 1,0 μmol (181 μg) de tyrosine par minute, à pH 7,5 et à 37 °C.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
John Szpylka et al.
Journal of AOAC International, 95(6), 1547-1554 (2013-03-05)
The method for "Determination of Total Folates in Infant Formula and Adult Nutritionals by Trienzyme Extraction and UPLC-MS/MS Quantitation" was submitted to the Folate Working Group for consideration for adoption as Official First Action by AOAC INTERNATIONAL. This method uses
Katja Kantanen et al.
Foods (Basel, Switzerland), 11(9) (2022-05-15)
Faba bean is a potential ingredient due to its high protein yield and its possible cultivation in colder climate regions. In this study, meat analogues made from faba bean protein isolate (FPI) and concentrate (FPC) blends were produced using high
Micaela Vannini et al.
Polymers, 13(7) (2021-04-04)
With the aim to fully exploit the by-products obtained after the industrial extraction of starch from sweet potatoes, a cascading approach was developed to extract high-value molecules, such as proteins and pectins, and to valorize the solid fraction, rich in
Zhaoyue Men et al.
Journal of animal science and biotechnology, 13(1), 14-14 (2022-01-17)
Dietary fiber (DF) is often eschewed in swine diet due to its anti-nutritional effects, but DF is attracting growing attention for its reproductive benefits. The objective of this study was to investigate the effects of DF intake level on oocyte
Yong Zhuo et al.
Journal of animal science and biotechnology, 11, 47-47 (2020-05-20)
This study aimed to investigate the impacts of guar gum and cellulose as the source of dietary fiber during gestation on the reproductive performance of sows. A total of 210 sows (parities 3-6) were randomly allocated into six diets (n = 35)
Questions
  1. 본 제품에 대한 U/mg 값을 알고싶습니다.
    1 answer
    1. This product is intended for use as a component for the Total Dietary Fiber Assay kit, TDF-100A. Unfortunately, the activity is not determined. See the link below to review Protease from Bacillus licheniformis products that are tested for activity:
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/proteasefrombacilluslicheniformis123459014011