Principaux documents
1.12979
Supelco
Total dietary fiber Kit
sufficient for 100 determinations
100 TESTS
634,00 €
634,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
100 TESTS
634,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116118
Nomenclature NACRES :
NA.21
634,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Utilisation
sufficient for 100 determinations
Niveau de qualité
Technique(s)
photometry: suitable
Température de stockage
2-8°C
Description générale
reagent kit for 100 determinations
Pictogrammes
CorrosionHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable