P1236
Protease from Bacillus amyloliquefaciens
liquid, ≥0.8 U/g
Synonyme(s) :
Neutrase® 0.8L
161,00 €
About This Item
161,00 €
Produits recommandés
Source biologique
Bacillus sp. (Bacillus amyloliquefaciens)
Forme
liquid
Activité spécifique
≥0.8 U/g
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves