P3118
Monoclonal Anti-p115/TAP antibody produced in mouse
clone 5D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Transcytosis Associated Protein
414,00 €
About This Item
414,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5D6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using cytosolic and membrane extracts of rat liver
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Uso1(56042)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité