860077
Phospho(enol)pyruvic acid monopotassium salt
99%
Synonyme(s) :
mono-Potassium phosphoenolpyruvate, PEP monopotassium salt, PEP-K, Phospho(enol)pyruvate potassium salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
175 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[K+].OC(=O)C(=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1
Clé InChI
SOSDSEAIODNVPX-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable