P2384
Prephenic acid barium salt
≥75%
Synonyme(s) :
1-Carboxy-4-hydroxy-α-oxo-2,5-cyclohexadiene-1-propanoic acid
298,00 €
About This Item
298,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥75%
Forme
powder
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Ba++].OC1C=CC(CC(=O)C([O-])=O)(C=C1)C([O-])=O
InChI
1S/C10H10O6.Ba/c11-6-1-3-10(4-2-6,9(15)16)5-7(12)8(13)14;/h1-4,6,11H,5H2,(H,13,14)(H,15,16);/q;+2/p-2
Clé InChI
XXHDQWSGCJPALI-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges