Documents
P2949
Sigma-Aldrich
PIPES sodium salt
≥99% (titration)
Synonyme(s) :
PIPES-Na, Sel de sodium du pipérazine-1,4-diéthanesulfonate, Acide 1,4-pipérazinediéthanesulfonique sodium salt, Acide pipérazine-N,N′-bis(2-éthanesulfonique) sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
C8H17N2O6S2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.35
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥99% (titration)
Forme
crystalline powder
pH
4.5-4.7
Plage de pH utile
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
Solubilité
0.1 M NaOH: 250 mg/mL, clear, colorless
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].OS(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2.Na/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);/q;+1/p-1
Clé InChI
OGGAIRCLBMGXCZ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
L'acide 1, 4-pipérazinediéthanesulfonique (PIPES) est un tampon zwittérionique de la famille des tampons acide éthanesulfonique, introduits pour la première fois par Good et al. C'est un tampon non toxique utilisé dans la culture cellulaire et la fixation des tissus pour la microscopie électronique et d'autres applications biologiques. Le PIPES n'interagit pas avec les ions métalliques. Comme son pKa à 37 °C est proche du pH physiologique, il sert de substance tampon dans les études biologiques, biochimiques et environnementales. Le PIPES a été conçu pour répondre à certains critères : pKa intermédiaire, solubilité maximale dans l'eau et minimale dans les autres solvants, effet de sel réduit, faible variation du pKa avec la température, stabilité chimique et enzymatique, faible absorption dans le spectre UV ou visible et synthèse aisée. Les tampons peuvent être préparés en ajoutant une solution de base au PIPES (acide libre) et en visant le pH approprié, ou en mélangeant des solutions équimolaires du sel monosodique et du sel disodique et en visant le pH approprié.
Application
Le tampon PIPES sous forme de sel sodique a été utilisé :
  • pour préparer un tampon BRB80 destiné à l'imagerie de microtubules dynamiques et de molécules isolées de kinésine par microscopie en fluorescence.
  • dans un tampon PEM servant de solution de fixation.
  • pour reconstituer des globules rouges afin d'étudier l'effet du pH sur la stabilité de l'alpha-nitrosyl-hémoglobine (HbNO) pentacoordinée.
Caractéristiques et avantages
  • Non toxique
  • Facile à utiliser
  • Stable sur le plan thermique
  • Facile à manipuler et à conserver
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Conventional specimen preparation techniques for transmission electron microscopy of cultured cells
Bozzola JJ
Methods in Molecular Biology, 1-18 (2007)
Catalytic application of 1, 4-piperazinediethanesulfonic acid (PIPES) for the one-pot multicomponent synthesis of pyrano [4, 3-b] pyrans
Organic preparations and procedures international, 52(4), 368-373 (2020)
Imaging the Drosophila retina: zwitterionic buffers PIPES and HEPES induce morphological artifacts in tissue fixation
Nie J, et al.
BMC Developmental Biology (2015)
Simultaneous Interference Reflection and Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy for Imaging Dynamic Microtubules and Associated Proteins
Tuna Y, et al.
Journal of Visualized Experiments (2022)
Keity J Farfán-Pira et al.
microPublication biology, 2022 (2022-07-06)
In Drosophila , the pattern of the wing selector gene, vestigial ( vg ), is established by at least two enhancers: the Boundary Enhancer, which drives expression along the disc's Dorsal-Ventral boundary; and the Quadrant Enhancer (QE) that patterns the