Principaux documents
M5162
Sigma-Aldrich
MOPS
BioXtra, ≥99.5% (titration)
Synonyme(s) :
Acide 3-(N-morpholino)propanesulfonique, Acide 4-morpholinopropanesulfonique
25 G
110,00 €
100 G
309,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
110,00 €
100 G
309,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H15NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.26
Beilstein:
1106776
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥99.5% (titration)
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
electrophoresis: suitable
Impuretés
Insoluble matter, passes filter test
Résidus de calcination (900 °C)
≤0.1% (as SO4)
Perte
≤1% loss on drying, 110°C
pH
2.5-4.0 (1 M in H2O)
Plage de pH utile
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
Solubilité
H2O: 1 M, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.015 at 280 in H2O at 1 M
≤0.020 at 260 in H2O at 1 M
λ
1 M in H2O
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
Clé InChI
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Micro-osteoperforations accelerate orthodontic tooth movement by stimulating periodontal ligament cell cycles : cette étude explore l'utilisation du tampon MOPS dans un cadre orthodontique pour favoriser l'accélération du déplacement dentaire, en améliorant l'efficacité des traitements et les résultats des patients (Sugimori et al., 2018).
  • Chitosan-Promoted Direct Electrochemistry of Human Sulfite Oxidase : la recherche démontre le rôle clé des tampons MOPS dans le maintien de la stabilité et de l'activité enzymatiques lors des études électrochimiques, ce qui offre des perspectives pour des applications biochimiques avancées (Kalimuthu et al., 2017).
  • Peptide fractionation by SDS-free polyacrylamide gel electrophoresis for proteomic analysis via DF-PAGE : l'étude utilise le tampon MOPS dans des techniques électrophorétiques innovantes, pour améliorer la résolution et la séparation des peptides, ce qui facilite ainsi les analyses protéomiques (Ramos et al., 2012).
Autres remarques
Comparez facilement les spécifications des différents produits à base de MOPS grâce au Tableau de spécification du MOPS.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Junji Suzuki et al.
Nature communications, 5, 4153-4153 (2014-06-14)
The endoplasmic reticulum (ER) and mitochondria accumulate Ca(2+) within their lumens to regulate numerous cell functions. However, determining the dynamics of intraorganellar Ca(2+) has proven to be difficult. Here we describe a family of genetically encoded Ca(2+) indicators, named calcium-measuring
Y S L Lee et al.
Human reproduction (Oxford, England), 30(3), 543-552 (2015-01-09)
What is the relationship between cleavage stage embryo kinetics, blastocyst metabolism and subsequent embryo viability? Embryos cleaving faster at the first cleavage division resulted in blastocysts with a larger inner cell mass (ICM), higher glucose consumption, lower glycolytic rate, higher
Sewa Rijal et al.
Blood, 125(18), 2815-2824 (2015-03-05)
Phosphoinositide signaling regulates diverse cellular functions. Phosphoinositide-3 kinase (PI3K) generates PtdIns(3,4,5)P3 and PtdIns(3,4)P2, leading to the activation of proliferative and anti-apoptotic signaling pathways. Termination of phosphoinositide signaling requires hydrolysis of inositol ring phosphate groups through the actions of PtdIns(3,4,5)P3 3-phosphatase
Sanna Byström et al.
Journal of proteome research, 13(11), 4607-4619 (2014-09-19)
The brain is a vital organ and because it is well shielded from the outside environment, possibilities for noninvasive analysis are often limited. Instead, fluids taken from the spinal cord or circulatory system are preferred sources for the discovery of
Alexandre Albanese et al.
ACS nano, 8(6), 5515-5526 (2014-05-07)
A nanoparticle's physical and chemical properties at the time of cell contact will determine the ensuing cellular response. Aggregation and the formation of a protein corona in the extracellular environment will alter nanoparticle size, shape, and surface properties, giving it
Contenu apparenté
Découvrez des tampons biologiques ultra purs pour l'échelle de la production. Nos solutions d'expert pour la production garantissent stabilité, la régulation du pH et la constance des approvisionnements.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.