RDD004
PIPES
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99%
Synonyme(s) :
Acide 1,4-pipérazinediéthanesulfonique, Acide pipérazine-N,N′-bis(2-éthanesulfonique), Pipérazine-1,4-bis(acide 2-éthanesulfonique)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
free-flowing
Gamme de produits
Redi-Dri™
Pureté
≥99%
Forme
crystalline powder
Perte
≤1.0% loss on drying, 110 degrees Celcius
Plage de pH utile
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
1 M NaOH: 20 + 80 mL g, clear, colorless
Chaîne SMILES
OS(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
Clé InChI
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.