Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
P2263
Polyethyleneglycol Bisphenol A Epichlorohydrin Copolymer
mol wt 15,000-20,000 Da
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol compound
70,50 €
About This Item
70,50 €
Produits recommandés
Forme
flakes
Niveau de qualité
Poids mol.
15,000-20,000 Da
Chaîne SMILES
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How many "moles" of PEG are in Product No. P2263?
1 answer-
A given molecule of Product No. P2263 will have the equivalent of 2 moles of poly(ethyleneglycol).