Principaux documents
94506
Sigma-Aldrich
Tetramethylrhodamine-5-maleimide
suitable for fluorescence, ≥85% (HPLC)
1 MG
175,00 €
5 MG
596,00 €
175,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
175,00 €
5 MG
596,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H23N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
481.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.32
175,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥85% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
DMSO: soluble
methanol: soluble
Fluorescence
λex 543 nm; λem 575 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N5(C(=O)C=CC5=O)c1cc(c(cc1)C2=C3CC=C(C=C3Oc4c2ccc(c4)N(C)C)N(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C28H25N3O5/c1-29(2)16-5-9-20-23(14-16)36-24-15-17(30(3)4)6-10-21(24)27(20)19-8-7-18(13-22(19)28(34)35)31-25(32)11-12-26(31)33/h5-9,11-15H,10H2,1-4H3,(H,34,35)
Clé InChI
KGFLZYXDJDOIEE-UHFFFAOYSA-N
Application
Tetramethylrhodamine-5-maleimide has been used:
  • to concentrate the eluate and in labeling to create IRE1LDS112C[1]
  • to derivatize green fluorescent protein (GFP) on Cys48 for experiments with the extrinsic fluorescent probe[2]
  • to incubate the single solvent exposed cys mutant to perform protein labeling[3]
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
Labeling reagent for protein thiols for cytofluorescence[4]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
A J-protein co-chaperone recruits BiP to monomerize IRE1 and repress the unfolded protein response
Amin-WN, et al.
Cell, 171(7), 1625-1637 (2017)
Effect of the point mutation H148G on GFPmut2 unfolding kinetics by fluorescence spectroscopy
Bosisio C, et al.
Biophysical Chemistry, 157(1-3), 24-32 (2011)
Cytofluorescence techniques for the visualization of distinct pools of protein thiols at the single cell level.
Alfonso Pompella et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 196, 305-312 (2002-08-03)
Specific stereochemistry of OP-1074 disrupts estrogen receptor alpha helix 12 and confers pure antiestrogenic activity
Fanning SW, et al.,
Nature Communications, 9(1), 2368-2368 (2018)