STS0201
ECO TWEEN® 40
viscous liquid
Synonyme(s) :
TWEEN® 40, Polyoxyethylenesorbitan monopalmitate
About This Item
Produits recommandés
Description
non-ionic
Niveau de qualité
Pureté
~90.0% (GC)
Forme
viscous liquid
Poids mol.
estimated mol wt 1277
Composition
Palmitic acid, ~90.0% (balance primarily stearic acid)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
0.027 (20-25°C)
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow
HLB
15.6
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Clé InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)