Documents
8.22185
Sigma-Aldrich
TWEEN® 40
for synthesis
Synonyme(s) :
Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
>38400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
>100 °C
Température de transition
flash point >149 °C
Densité
1.09 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Clé InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Hydroxyl value: 89 - 105
Saponification value: 41 - 52
Acid value: ≤ 3
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.080 - 1.095
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Informations légales
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable