Documents
P0914
Sigma-Aldrich
Standard protéique
Micro Standard, liquid
Synonyme(s) :
Albumine sérique, standard protéique
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.27
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Forme
liquid
Contient
0.05% sodium azide as preservative
Conditionnement
ampule of 1 mL
Technique(s)
ELISA: suitable
Couleur
clear colorless
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Catégories apparentées
Application
L'étalon protéique a été utilisé :
  • comme étalon dans la quantification de la libération de protéines par la méthode BCA (à l'acide bicinchoninique).
  • comme étalon dans la quantification de l'urée par le test de Bradford.
  • comme marqueur de taille moléculaire pour la quantification de protéines par électrophorèse sur gel de polyacrylamide en conditions natives.
Étalon protéique destiné à tous les dosages de protéines. Les ampoules scellées permettent de garantir l'exactitude de la concentration pour chaque dosage.
Solution concentrée pour tous les dosages de protéines.
Conditionnement
Ampoules scellées
Autres remarques
1 mg/ml d′albumine sérique bovine dans du NaCl à 0,15 M
Adéquation
Ce produit est généralement utilisé pour le dosage des protéines par la méthode de l′acide bicinchoninique (BCA).
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Alexander Pekarsky et al.
Bioprocess and biosystems engineering, 42(10), 1611-1624 (2019-07-04)
In biotechnological processes, technical failures in the upstream process often lead to batch loss. It is of great interest to investigate the empirical impact of technical failures to understand and mitigate their impact accurately and reduce economic damage. We investigated
Screening and characterization of a novel esterase from a metagenomic library
Yun-Jung K, et al.
Protein Expression and Purification, 45(2), 315-323 (2006)
Mudalige Don Hiranya Jayasanka Senavirathna et al.
Water environment research : a research publication of the Water Environment Federation, 95(1), e10834-e10834 (2023-01-13)
This study demonstrated the temporal variation of 2-methylisoborneol (2-MIB) and geosmin (GSM) production of two filamentous cyanobacteria species Pseudanabaena galeata (NIES-512; planktonic) and Phormidium ambiguum (NIES-2119; benthic) exposed to high light intensity (950-1000 μmol m-2  s-1 photosynthetically active radiation). The production of
Alexander Pekarsky et al.
Bioprocess and biosystems engineering, 44(6), 1049-1061 (2021-01-26)
Technical failures lead to deviations in process parameters that can exceed studied process boundaries. The impact on cell and target protein is often unknown. However, investigations on common technical failures might yield interesting insights into process and protein robustness. Recently
Shouliang Xiong et al.
Bioengineered, 12(2), 11138-11155 (2021-11-17)
Osteoarthritis (OA) is characterized by destruction of articular cartilage with an imbalance between synthesis and degradation of extracellular matrix (ECM). In the current study, we explored the role of microRNA-34a (miR-34a) and the behind epigenetic mechanism in the degradation of
Articles
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.
Protocoles
To standardize a procedure for the determination of protein by modified Lowry.
To determine protein content, the Warburg-Christian method refers to measuring protein samples at 280 nm using a spectrophotometer.
Contenu apparenté
Méthodes, réactifs et technologies de dosage immunologique permettant de mesurer avec précision la concentration en protéines dans divers échantillons.
Protein quantification methods, reagents, and immunoassay technology for accurately measuring the protein concentrations in a variety of samples.