O6254
Acide (R)-(−)-2-oxothiazolidine-4-carboxylique
≥98% (titration), suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
Acide L-(−)-2-oxothiazolidine-4-carboxylique
239,00 €
About This Item
239,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Acide (R)-(−)-2-oxothiazolidine-4-carboxylique, ≥97% (TLC), ≥98% (titration)
Essai
≥97% (TLC)
≥98% (titration)
Forme
(powder to crystals)
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Couleur
white to off-white
Chaîne SMILES
OC(=O)[C@@H]1CSC(=O)N1
InChI
1S/C4H5NO3S/c6-3(7)2-1-9-4(8)5-2/h2H,1H2,(H,5,8)(H,6,7)/t2-/m0/s1
Clé InChI
BMLMGCPTLHPWPY-REOHCLBHSA-N
Application
- Artificial elevation of glutathione contents in salicylic acid-deficient tobacco (Nicotiana tabacum cv. Xanthi NahG) reduces susceptibility to the powdery mildew pathogen Euoidium longipes : cette étude explore l'impact de taux élevés de glutathion sur la résistance à l'oïdium dans les plants de tabac présentant un déficit en acide salicylique, ce qui suggère une application potentielle de l'acide R-(-)-2-oxothiazolidine-4-carboxylique pour la gestion des maladies des plantes (Künstler et al., 2020).
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3