Principaux documents
CLS7007
Plaque multi-puits à adhérence ultra faible Corning® Costar®
size 96 well, round bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid
Synonyme(s) :
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, cell culture plate, tissue culture plate
24 EA
708,00 €
708,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
24 EA
708,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
708,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polystyrene
round bottom clear
round wells
Stérilité
sterile
sterile
Caractéristiques
lid
lid
skirt
plate format: standard
well: round bottom, clear
Conditionnement
pack of 1 (individually wrapped w/ lid)
case of 24
pkg of (24/case)
pkg of (individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Corning 7007
Taille
96 well
Superficie
0.32 cm2 , cell growth area (cm2)
Volume des puits
330 μL
Volume de travail par puits
75-200 μL
Puits
96 wells
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (cell cuture)
Type de liaison
(Ultra-Low Attachment)
Catégories apparentées
Description générale
Plaques multi-puits à adhérence ultra faible Corning Costar
  • Les plaques à adhérence ultra faible comportent une couche d′hydrogel fixée par liaisons covalentes qui inhibe efficacement l′adhérence cellulaire.
  • La surface réduit au minimum l′adsoprtion des protéines, l′activation des enzymes et l′activation cellulaire.
  • La surface est non cytotoxique, biologiquement inerte et non dégradable.
  • Des couvercles non réversibles équipés de bagues de condensation permettent de réduire les contaminations.
  • Des codes alphanumériques individuels permettent d′identifier les puits.
  • L′encombrement uniforme permet un empilement facile.
  • Stérilisé par irradiation gamma et certifié apyrogène
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Benjamin Izar et al.
Nature medicine, 26(8), 1271-1279 (2020-06-24)
Malignant abdominal fluid (ascites) frequently develops in women with advanced high-grade serous ovarian cancer (HGSOC) and is associated with drug resistance and a poor prognosis1. To comprehensively characterize the HGSOC ascites ecosystem, we used single-cell RNA sequencing to profile ~11,000
Nina Marie Pedersen et al.
The Journal of cell biology, 219(8) (2020-06-02)
Cancer cells break tissue barriers by use of small actin-rich membrane protrusions called invadopodia. Complete invadopodia maturation depends on protrusion outgrowth and the targeted delivery of the matrix metalloproteinase MT1-MMP via endosomal transport by mechanisms that are not known. Here
Protocoles
Discover our protocol for thawing, plating, and forming hepatocyte spheroids from human spheroid-qualified plateable hepatocytes. Find the formulation for hepatocyte spheroid maintenance media.