L7134
Luteinizing hormone releasing hormone human acetate salt
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Gonadoliberin, Gonadotropin releasing hormone, LH-RH
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Poids mol.
Mr 1182.33
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(O)=O.CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]cn4)NC(=O)[C@@H]5CCC(=O)N5)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C55H75N17O13.2C2H4O2/c1-29(2)19-38(49(80)67-37(9-5-17-60-55(57)58)54(85)72-18-6-10-43(72)53(84)62-25-44(56)75)66-46(77)26-63-47(78)39(20-30-11-13-33(74)14-12-30)68-52(83)42(27-73)71-50(81)40(21-31-23-61-35-8-4-3-7-34(31)35)69-51(82)41(22-32-24-59-28-64-32)70-48(79)36-15-16-45(76)65-36;2*1-2(3)4/h3-4,7-8,11-14,23-24,28-29,36-43,61,73-74H,5-6,9-10,15-22,25-27H2,1-2H3,(H2,56,75)(H,59,64)(H,62,84)(H,63,78)(H,65,76)(H,66,77)(H,67,80)(H,68,83)(H,69,82)(H,70,79)(H,71,81)(H4,57,58,60);2*1H3,(H,3,4)/t36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-;;/m0../s1
Clé InChI
QOVPLTBEZAJSHY-VIRDRFNDSA-N
Informations sur le gène
human ... GNRH1(2796)
Amino Acid Sequence
Application
- for synchronization of the ovulations
- for pre-absorption of the anti-GnRH antibody in staining procedures
- to study pituitary sensitivity to GnRH in presence of endocrine disrupting compound
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Composants
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
(GnRH) in the hypothalamus of the South American plains
vizcacha (Lagostomus maximus)