Principaux documents
N7411
Sigma-Aldrich
Neutralization Solution EF
3.7 L
97,20 €
97,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
3.7 L
97,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.52
97,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
liquid
Température de stockage
room temp
Description générale
For sample preparation use in some GenElute kits.
Notes préparatoires
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Informations légales
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable