Documents
W0263
Sigma-Aldrich
Wash Solution 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.52
Température de stockage
room temp
Niveau de qualité
Description générale
This product is used as a column wash after DNA binding performed with some GenElute kits.
Notes préparatoires
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Informations légales
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Préparation d'échantillons
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup