Principaux documents
W4639
Sigma-Aldrich
Wash Solution 2
12 ML
34,70 €
200 ML
96,00 €
34,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 ML
34,70 €
200 ML
96,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.52
34,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Température de stockage
room temp
Description générale
This product is used as a column wash after DNA binding performed with GenElute kits.
Notes préparatoires
For usage requirements, please refer to the kit procedure. Ethanol is required as part of the Wash Solution 2 preparation.
Informations légales
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable