Principaux documents
N6534
Sigma-Aldrich
NFκB Control Peptide
p50, solution, human
50 μG
222,00 €
222,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
222,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
222,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
NFκB (p50) Control Peptide human, solution
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme
solution
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... NFKB1(4790)
Amino Acid Sequence
Ala-Glu-Asp-Asp-Pro-Tyr-Leu-Gly-Arg-Pro-Glu-Gln-Met-Phe
Application
For use as a blocking peptide for anti-NFκB (p50) subunit.
Forme physique
Solution containing 0.01% sodium azide.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable