N3893
Anti-Nitric Oxide Synthase, Endothelial (1185-1205) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-eNOS
349,00 €
About This Item
349,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 135 kDa
Espèces réactives
bovine, mouse, rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:100 using acetone-fixed, frozen tissue sections of mouse heart
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using bovine lung endothelial cell extract
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NOS3(4846)
mouse ... Nos3(18127)
rat ... Nos3(24600)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable