Principaux documents
252805
Sigma-Aldrich
DHEA
≥97% (HPLC), powder, GABAA receptor negative modulator, Calbiochem®
Synonyme(s) :
DHEA, Dehydro- epi-androsterone, Dehydroisoandrosterone, Prasterone, 3-Hydroxyandrost-5-en-17-one
10 G
143,00 €
143,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
143,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H28O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.77
143,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
DHEA, Major secretory steroidal product of the adrenal gland.
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 2871
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
off-white
Solubilité
ethanol: 20 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@](CC3)(C(=O)CC4)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
Clé InChI
FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
Description générale
Major secretory steroidal product of the adrenal gland. DHEA and its sulfated metabolite, DHEA-S, are negative modulators of GABAA receptors.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Primary Target
Negative modulators of GABAA receptors
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Autres remarques
Hansen, S.L., et al. 1999. Mol. Pharmacol. 55, 489.
Imamura, M., and Prasad, C. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun.243, 771.
Majewska, M.D., et al. 1990. Brain Res.526, 143.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Questions
  1. After reconstitution, what is the recommended storage conditions and length?
    1 answer
    1. The stability of this product after reconstitution has not been determined internally. Other sources do not recommend storing the aqueous solution for more than one day.