SML2980
G6PDi-1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-([5-oxo-6H,7H,8H,9H-cyclohepta[d]pyrimidin-2-yl]amino)thiophene-2-carbonitrile
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N#CC1=CC(NC2=NC=C3C(CCCCC3=N2)=O)=CS1
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable