Principaux documents
482777
Sigma-Aldrich
Nitric Oxide Synthase, Inducible, Mouse, Recombinant, E. coli
Synonyme(s) :
Inducible Nitric Oxide Synthase, iNOS, Mouse, Recombinant
50 U
673,00 €
673,00 €
Date d'expédition estimée le28 mars 2025Détails
Changer de vue
50 U
673,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
673,00 €
Date d'expédition estimée le28 mars 2025Détails
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Forme
liquid
Activité spécifique
≥2.9 units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Recombinant, mouse inducible NOS expression in E. coli.
Conditionnement
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Avertissement
Toxicity: Harmful (C)
Définition de l'unité
One unit is defined as the amount of enzyme that will produce 1.0 nmol nitric oxide per min at 37°C, pH 7.4.
Forme physique
In 50 mM HEPES, 10% glycerol, pH 7.4.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Autres remarques
Stevens-Truss, R., and Marletta, M.A. 1995. Biochemistry 34, 15638.
Hevel, J.M., and Marletta, M.A. 1994. Methods Enzymol. 233, 250.
Marletta, M.A. 1994. J. Med. Chem. 37, 1899.
White, K.A., and Marletta, M.A. 1992. Biochemistry 31, 6627.
Hevel, J.M., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 22789.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable