N193
1-Naphthylacetyl spermine trihydrochloride
Synonyme(s) :
NASPM trihydrochloride
253,00 €
About This Item
253,00 €
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
protect from light
Couleur
white
Solubilité
H2O: ≥20 mg/mL
Chaîne SMILES
Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCNC(=O)Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C22H34N4O.3ClH/c23-12-6-15-24-13-3-4-14-25-16-7-17-26-22(27)18-20-10-5-9-19-8-1-2-11-21(19)20;;;/h1-2,5,8-11,24-25H,3-4,6-7,12-18,23H2,(H,26,27);3*1H
Clé InChI
JNEOJAUJWOPWJS-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable