Principaux documents
N1140
SAFC
NCTC 109 Medium
With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
109 Cell Culture Medium, NCTC Medium
500 ML
68,40 €
6 X 500 ML
307,00 €
68,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
68,40 €
6 X 500 ML
307,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
68,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
glucose: 1.0 g/L
phenol red: 0.02 g/L
L-glutamine: no
NaHCO3: 2.2 g/L
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
NCTC-109 and the 135 modification were formulated to establish and maintain a strain of mouse cells (L929) in a chemically defined and serum free medium.
Reconstitution
Supplement with 0.14 g/L L-glutamine.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
NCTC 109 Medium Formulation