The quality of the medium is good and it is affordable as well. Our cells generally grow well in it.
L1518
L-15 Medium (Leibovitz)
With L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Leibovitz L15
53,40 €
About This Item
53,40 €
Produits recommandés
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
phenol red: 0.011 g/L
L-glutamine: 0.3 g/L
sodium pyruvate: 0.55 g/L
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Souvent commandé avec ce produit
Supplément
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
L-15 Media Formulation