Principaux documents
MBD0020
Sigma-Aldrich
4′,6-Diamidino-2-phénylindole dihydrochloride
For Nuclear counterstain in Fluorescence Microscopy
Synonyme(s) :
2-(4-Amidinophényl)-6-indolecarbamidine dihydrochloride, DAPI dihydrochloride
10 ML
109,00 €
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 ML
109,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H15N5 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.25
Beilstein:
4894417
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105500
Nomenclature NACRES :
NA.55
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Forme
liquid
Conditions de stockage
protect from light
Technique(s)
DNA extraction: suitable
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
Fluorescence
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI)
λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
Adéquation
suitable for nucleic acid staining
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
Clé InChI
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
DAPI, 4′,6-diamidino-2-phenylindole, is a blue fluorescent nucleic acid stain that fluoresces brightly upon selectively binding to the minor groove of double stranded DNA. Its selectivity for DNA and high cell permeability allows efficient staining of nuclei with little background from the cytoplasm. The excitation and emission wavelengths of DAPI-DNA complex are 360 nm and 460 nm, respectively. Most of the fluorescent dyes fade (photobleach) when exposed to excitation light. The amount of photobleaching depends on the composition of the molecule and the time of light exposure. DAPI Ready Made Solution with Antifade is a formulation that suppress photobleaching and prolong fluorescent signals.
Application
Le DAPI est nettement plus sensible que le bromure d′éthidium pour marquer l′ADN dans les gels d′agarose.
Le DAPI est nettement plus sensible que le bromure d′éthidium pour marquer l′ADN dans les gels d′agarose. Il peut être utilisé dans le photofootprinting de l′ADN, pour détecter les sondes hybridées dans les applications sur membranes en permettant la visualisation spécifique des complexes double-brins, et pour évaluer les changements de l′ADN et de son contenu lors de l′apoptose par cytométrie en flux. La coloration par DAPI est également une méthode sensible et spécifique de détection des mycoplasmes.
DAPI Ready Made Solution with Antifade is a glycerol based ready to use solution provided at 1μg/mL concentration in a dropper vial that can be applied directly to cells or tissue samples on microscope slides or coverslips. It is recommended to warm up at room temperature and mix by swirling the dropper vial before use. Store DAPI Ready Made Solution with antifade at -20 C protected from light.
Actions biochimiques/physiologiques
Sonde fluorescente pour l′ADN qui se lie dans le petit sillon, capable de pénétrer dans les cellules. Se lie au petit sillon d′ADN double brin (préférentiellement à l′ADN riche en AT), formant un complexe stable dont l′intensité de fluorescence est environ 20 fois plus élevée que celle du DAPI non lié.
Caractéristiques et avantages
  • Protects dyes from fading during imaging.
  • Ready-to-use liquid.
  • Easy to use Dropper vial application.
  • Stained sample are stable for longer time period.
  • Maintains fluorescence signal-little to no quenching.
Forme physique
Liquid - DAPI readymade with antifade solution is provided at 1μg/mL concentration in glycerol-PBS based solution.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lingzi Yu et al.
Poultry science, 100(2), 615-622 (2021-02-02)
The rapid renewal and repair of the intestinal mucosa are based on intestinal stem cells (ISC), which are located at the crypt bottom. Paneth cells are an essential component in the crypt, which served as the niche for ISC development.
Shuhui Zhang et al.
Frontiers in pharmacology, 10, 1658-1658 (2020-02-18)
This study explores the contributions of neutrophils to chemotherapeutic resistance and berberine-regulated cancer cell sensitivity to doxorubicin (DOX). In vitro experiments, continuous DOX treatment led to the shift of HL-60 cells to N2 neutrophils and thus induced chemotherapeutic resistance. The
Questions
  1. Is this product for immunofluorescence techniques?
    1 answer
    1. Yes, this product is tested for suitability in immunofluorescence. Please see the link below to review a sample Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/MBD0020-10ML0000191528.pdf