Principaux documents
S7113
Sigma-Aldrich
Solution "Antifade" (préservant la fluorescence)/DAPI, prête à l'emploi
1 ML
207,00 €
207,00 €
Date d'expédition estimée le10 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
207,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.47
207,00 €
Date d'expédition estimée le10 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Niveau de qualité
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
DAPI : Dichlorhydrate de 4′, 6-diamino-2-phénylindole. Solution "Antifade" (préservant la fluorescence) : solution de p-phénylènediamine et de glycérol dans du PBS. 0,4 μg/ml de DAPI en suspension dans de la solution "Antifade". Le produit est prêt à être ajouté aux lames fixées ou aux cultures cellulaires.
Application
Colorant nucléaire fluorescent utilisé pour contre-colorer les tissus fixés au formol et inclus en paraffine, les chromosomes en métaphase ou les noyaux interphasiques qui ont été hybridés avec des sondes détectées avec de la fluorescéine, ou des colorants équivalents. La solution "Antifade" prévient la perte permanente de fluorescence ou l'extinction du signal fluorescent due aux photoblanchiment et à une exposition prolongée à des sources lumineuses particulièrement intenses.
Le DAPI se fixe à la rainure mineure de l'ADN au niveau des amas d'AT et se lie préférentiellement à l'ADNdb (Biochemistry 26:4545, 1987).
Matériel fourni
Chaque flacon contient 1 ml de solution "Antifade"/DAPI.
Avertissements et précautions
Le DAPI est potentiellement cancérigène. La solution "Antifade" est une toxine potentielle et est potentiellement irritante. Procéder avec une extrême prudence. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les muqueuses. Procéder avec une extrême prudence. Porter des gants et une blouse de laboratoire durant les manipulations. Suivre les règles de votre organisation en matière d'élimination des déchets dangereux. Garder les flacons fermés hermétiquement et limiter l'exposition à la lumière.
Produits apparentés
Solution "Antifade" S7114
Solution de iodure de propidium S7109
Solution "Antifade"/iodure de propidium S7112
Forme physique
En solution dans du PBS à pH 8,0 contenant ~50 % de glycérol, 0,4 μg/ml de DAPI et de la phénylènediamine 2-7 mM.
Stockage et stabilité
Conserver à -20 ºC en aliquotes non diluées pendant 1 an maximum à partir de la date de réception. Conserver à l'abri de la lumière.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Observation of chondrocyte aggregate formation and internal structure on micropatterned fibroin-coated surface.
Naoyoshi D Kachi,Akihisa Otaka,Seungwoo Sim,Yoshihiko Kuwana,Yasushi Tamada,Junko Sunaga et al.
Bio-medical materials and engineering null
Creation of Biofunctionalized Micropatterns on Poly(methyl methacrylate) by Single-Step Phase Separation Method.
Ho QP, Wang SL, Wang MJ
ACS Applied Materials & Interfaces null
Yusuke Kambe et al.
Biomaterials, 31(29), 7503-7511 (2010-07-21)
Initial chondrocyte-silk fibroin interactions are implicated in chondrogenesis when using fibroin as a scaffold for chondrocytes. Here, we focused on integrin-mediated cell-scaffold adhesion and prepared cell adhesive fibroin in which a tandem repeat of the Arg-Gly-Asp-Ser (RGDS) sequence was genetically
Mohammadhossein Khorraminejad-Shirazi et al.
Stem cell research & therapy, 11(1), 45-45 (2020-02-06)
Mesenchymal stromal cell (MSC) stemness capacity diminishes over prolonged in vitro culture, which negatively affects their application in regenerative medicine. To slow down the senescence of MSCs, here, we have evaluated the in vitro effects of 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide (AICAR), an
Kuan-Jung Chen et al.
Journal of cell science, 133(3) (2020-01-15)
Cell migration requires the coordination of multiple signaling pathways involved in membrane dynamics and cytoskeletal rearrangement. The Arf-like small GTPase Arl4A has been shown to modulate actin cytoskeleton remodeling. However, evidence of the function of Arl4A in cell migration is