MAK107
LCAT Activity Assay Kit
Supplied by Roar Biomedical, Inc.
Synonyme(s) :
Lecithin:cholesterol acyltransferase activity assay kit
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 fluorometric tests
Application(s)
pharmaceutical
Méthode de détection
fluorometric
Maladie(s) pertinente(s)
cardiovascular diseases
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... LCAT(3931)
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Adéquation
Principe
Remarque sur l'analyse
Composants de kit seuls
- Substrate Reagent .1 mL
- READ Reagent 30 mL
- LCAT Assay Buffer 20 mL
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C