M9886
2′-O-Methyladenosine
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COC1C(O)C(CO)OC1n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C11H15N5O4/c1-19-8-7(18)5(2-17)20-11(8)16-4-15-6-9(12)13-3-14-10(6)16/h3-5,7-8,11,17-18H,2H2,1H3,(H2,12,13,14)
Clé InChI
FPUGCISOLXNPPC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable