Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
I4125
Sigma-Aldrich
Inosine
≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
(−)-Inosine, Hypoxanthine 9-β-D-ribofuranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.23
Beilstein:
624896
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.51
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Pf
222-226 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H12N4O5/c15-1-4-6(16)7(17)10(19-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)18/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,18)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Clé InChI
UGQMRVRMYYASKQ-KQYNXXCUSA-N
Description générale
L′inosine est un nucléotide non canonique majoritairement présent sous forme de monophosphate. Elle est capable de former une paire de bases avec la désoxythymidine, la désoxyadénosine et la désoxyguanosine. L′incorporation d′inosine à la place de guanine altère les événements de traduction. L′inosine a des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et neuroprotectrices. Elle est prescrite comme complément thérapeutique pour les lésions neurales, l′inflammation et le stress oxydant. Elle module les processus biologiques par le biais des récepteurs de l′adénosine. Elle favorise l′excroissance des neurites dans les troubles dépressifs par le biais des récepteurs de l′adénosine. L′inosine a également été utilisée pour traiter la septicémie.
Application
L′inosine a été utilisée :
  • comme complément de milieu pour des expériences de sauvetage des nucléotides dans des lignées cellulaires pancréatiques.
  • comme composant du milieu holidique (de synthèse) et dans l′essai de préférence larvaire à deux choix.
  • comme étalon de référence pour la spectrométrie de masse.
Actions biochimiques/physiologiques
L′inosine est un stimulateur puissant de l′excroissance des neurites induite par le facteur de croissance des nerfs (NGF). Les taux élevés d′inosine dans le cerveau suite à une lésion sont associés à une expression accrue de protéines participant à la régénération et à la croissance axonales. Les souris recevant de l′inosine ont présenté une meilleure récupération du contrôle de la motricité fine suite à une lésion ischémique du cerveau. L′inosine peut être utilisée dans les études de l′édition des ARN adénine (A) – inosine (I).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
The taste of ribonucleosides: Novel macronutrients essential for larval growth are sensed by Drosophila gustatory receptor proteins
Mishra D, et al.
PLoS Biology, 16(8), e2005570-e2005570 (2018)
Inosine in DNA and RNA
Alseth I, et al.
Current Opinion in Genetics & Development, 26, 116-123 (2014)
Inosine reduces systemic inflammation and improves survival in septic shock induced by cecal ligation and puncture
Liaudet L, et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 164(7), 1213-1220 (2001)
Inosine induces context-dependent recoding and translational stalling
Licht K, et al.
Nucleic Acids Research (2018)
Oral administration of inosine produces antidepressant-like effects in mice
Muto J, et al.
Scientific Reports, 4, 4199-4199 (2014)