M9441
Microsomes from Liver, Pooled
from mouse(CD-1), male
Synonyme(s) :
lab equipment accessory
159,00 €
About This Item
159,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse (CD-1)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Conditionnement
vial of ~10 mg
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
mouse ... Mgst1(56615)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable