M9019
IgG3, Lambda from murine myeloma
clone Y5606, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Mouse IgG3-λ
251,00 €
About This Item
251,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
Y5606, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable