I5029
IgG1, Lambda from human myeloma plasma
purified immunoglobulin, >95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Human IgG1-λ
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Pureté
>95% (SDS-PAGE)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Human myeloma IgG1, λ is purified from human plasma by fractionation, ion-exchange, and affinity chromatography procedures.
Application
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable