M8403
McCoy′s 5A Medium
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, sterile liquid, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
5A basal medium
About This Item
Produits recommandés
product name
McCoy′s 5A Medium, Modified, with sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
L-glutamine: no
NaHCO3: 2.2 g/L
glucose: 3.0 g/L
phenol red: 0.011 g/L
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- G-361 melanoma cells;
- 87-MG cells
- human colon carcinoma cell line HCT116
Actions biochimiques/physiologiques
Reconstitution
Produit(s) apparenté(s)
Souvent commandé avec ce produit
Supplément
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
McCoy's 5A Modified Media Formulation